Documenti fondamentali
03-0840
Sigma-Aldrich
Benzene
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Beilstein:
969212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Deborah C Glass et al.
Occupational and environmental medicine, 71(4), 266-274 (2014-02-18)
Benzene exposure has been associated with increased risk of leukaemia and myelodysplastic syndrome. Existing studies are sparse for other lymphohaematopoietic cancer subtypes, such as myeloproliferative disease (MPD) and the related chronic myeloid leukaemia (CML). We pooled data from three petroleum