Documenti fondamentali
CRM48617
Supelco
Benzene solution
Benzene solution
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 PKG
24,40 €
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
24,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Angela M Moro et al.
Mutation research, 754(1-2), 63-70 (2013-05-01)
We evaluated genotoxic effects of exposure to low levels of benzene, a class I human carcinogen, among gasoline station attendants (GSA). Oxidative stress and the protective effects of antioxidants on DNA damage were also analyzed. Although exposures were below ACGIH
Letter to the editor in response to 'Low-dose metabolism of benzene in humans: science and obfuscation' Rappaport et al. (2013).
Paul S Price et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1692-1696 (2013-03-28)
Comments on Petty et al. (2011), "a quantitative method for estimating dermal benzene absorption from benzene-containing hydrocarbon liquids," IJOEH, 17:287-300.
Pamela R D Williams et al.
International journal of occupational and environmental health, 19(2), 139-146 (2013-05-21)
E Mayoral et al.
The Journal of chemical physics, 138(9), 094703-094703 (2013-03-15)
The interfacial tension between organic solvents and water at different temperatures is predicted using coarse-grained, mesoscopic Dissipative Particle Dynamics (DPD) simulations. The temperature effect of the DPD repulsive interaction parameters, aij, for the different components is calculated from the dependence
Wenliang Huang et al.
Nature communications, 4, 1448-1448 (2013-02-07)
Aromaticity is a fundamental concept with implications spanning all the chemical sciences. Hückel's (4n+2)π-electron rule is the standard criterion to determine aromaticity and it applies well to neutral arenes as well as to charged species such as the cyclopentadienyl anion
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto