01-3780
2-Amino-2-methyl-1-propanol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.0%
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.4455 (lit.)
Intervallo di pH utile
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
P. eboll.
165 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves