559396
SB 220025
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and specific inhibitor of human p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 60 nM).
Sinonimo/i:
SB 220025, 5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinlyl)imidazole, p38 MAP Kinase Inhibitor XIV
Scegli un formato
245,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
245,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
60 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white to pale yellow
Solubilità
DMSO: 22 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCNCC3
InChI
1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24)
VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
P38MAPK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wang, Z., et al. 1998. Structure6, 1117.
WGK 1