01-3360
4-Aminoantipyrine
≥99.0%, JIS special grade
Sinonimo/i:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?