Documenti fondamentali
01-1350
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Vinyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.06
Beilstein:
605310
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
1.83 (vs air)
Tensione di vapore
86 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Temp. autoaccensione
897 °F
Limite di esplosione
17 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acrylonitrile is used in the manufacture of acrylic fibers, resins (acrylonitrile butadiene-styrene, styrene-acrylonitrile and others) and nitrile rubbers (butadiene-acrylonitrile).
Azioni biochim/fisiol
An industrial carcinogen that is a multisite carcinogen in rats and possibly carcinogenic to humans.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Thier et al.
Archives of toxicology, 74(4-5), 184-189 (2000-08-26)
The high acute toxicity of acrylonitrile may be a result of its intrinsic biological reactivity or of its metabolite cyanide. Intravenous N-acetylcysteine has been recommended for treatment of accidental intoxications in acrylonitrile workers, but such recommendations vary internationally. Acrylonitrile is
R A Woutersen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 5-9 (1998-08-26)
Acrylonitrile is a monomer used extensively as a raw material in the manufacturing of acrylic fibers, plastics, synthetic rubbers, and acrylamide. It has been classified as a probable human carcinogen according to the results of numerous chronic rat bioassays. The
N A Esmen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 63-70 (1998-08-26)
The reconstruction of worker exposures has been the mainstay of modem industrial epidemiologic studies. In most cases, the researchers are faced with the difficult dilemma created by the scarcity of the exposure measurement data vis-à-vis the demands for refined quantification.
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic