Vai a
E3528
EZview Red HIS-Select® HC Nickel Affinity Gel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
5 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
471,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Application
Small-scale affinity capture of fusion recombinant proteins with His-tags / histidine-containing tags (His-tagged proteins).
When performing small scale affinity capture, such as immunoprecipitation, the affinity matrix is difficult to see in the microcentrifuge tubes. Accidental aspiration of the resin leads to quantitative variability in results. The EZview Red Affinity Gels greatly reduces the risk of pellet loss. EZview resins perform as well as conventional non-colored affinity gels, but allow the user to easily differentiate pellet from supernatant. This correlates to more accurate data because less protein is lost.
Features and Benefits
  • Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
  • Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
  • Higher reproducibility - More consistent yields
Physical form
1:1 (v/v) suspension in PBS containing 50% glycerol and MIT-HClis present at 30 PPM and 0.003% (w/v).
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H0537E6406E5529
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)