Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
2GRHSRMKB
Roche
Miscela KAPA2G Robust HotStart ReadyMix
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
Sinonimo/i:
PCR, PCR Multiplex
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Livello qualitativo
Durata
≤12 mo.
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
Confezionamento
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5701)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5702)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
tecniche
PCR: suitable
input
crude DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La DNA polimerasi KAPA2G Robust di seconda generazione è stata pensata per ovviare alla variabilità dei risultati di amplificazione di un′ampia gamma ampliconi (ampliconi ricchi di GC e AT). La miscela KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix aumenta la processività e l′attività specifica, consentendo una PCR robusta, con una maggiore sensibilità e un′aumentata tolleranza ai comuni inibitori della PCR. Le elevate prestazioni della DNA polimerasi KAPA2G Robust sono ideali per le applicazioni di PCR più complesse e per i campioni più difficili in quanto evitano di utilizzare enzimi e protocolli diversi per l′ottimizzazione.
Applicazioni
  • Amplificazione di templati ricchi di GC e AT
  • Templati contenenti comuni inibitori della PCR, ad esempio sali, urea, SDS o etanolo
  • PCR su campioni crudi, ad esempio tamponi boccali, cellule coltivate di mammifero, lievito o batteri
  • Colony PCR
  • Estrazione e amplificazione del DNA
  • Screening delle mutazioni
Azioni biochim/fisiol
I frammenti di DNA generati con la DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart® hanno le stesse caratteristiche dei frammenti di DNA generati con la Taq DNA polimerasi wild-type e possono essere utilizzati per le comuni applicazioni e analisi a valle, quali la digestione con enzimi di restrizione, i clonaggi e il sequenziamento. Analogamente alla Taq wild-type, la polimerasi KAPA2G Robust HotStart possiede attività polimerasica 5′→3′ e attività esonucleasica 5′→3′ ma non è dotata di attività 3′→5′ esonucleasica (proofreading). La fedeltà della KAPA2G Robust HotStart è simile a quella della Taq wild-type; con un tasso di errore di circa 1 errore ogni 1.7 x 105 nucleotidi incorporati. Gli amplificati prodotti dalla KAPA2G Robust HotStart posseggono una coda 3'-dA per il TA cloning.
Caratteristiche e vantaggi
Efficiente amplificazione di bersagli ricchi di GC e AT
  • Ottime prestazioni in una vasta gamma di templati ricchi di GC e AT
  • Maggiori percentuali di buona riuscita della PCR
Migliore tolleranza ai comuni inibitori della PCR
  • Efficiente amplificazione da campioni crudi
  • Maggiore resa e sensibilità per unità di enzima
Prestazioni imbattibili nella Colony PCR
  • Maggiore resa e migliore coerenza della PCR diretta da cellule di E. coli e lievito
Note rapide:
  • I kit per PCR KAPA2G Robust HotStart ReadyMix contengono la DNA polimerasi KAPA2G Robust, concepita per un′elevata processività e un′alta tolleranza agli inibitori.
  • Si possono usare come templati sia i campioni di DNA genomico purificato sia i campioni crudi (ad esempio, Colony PCR).
  • Utilizzare un tempo di estensione di 15 sec/kb per ciclo e aumentarlo a 30-60 sec/kb per gli ampliconi o i templati difficili.
  • La miscela KAPA2G Robust HotStart ReadyMix contiene 2 mM di MgCl2 1X.
  • La miscela KAPA2G Robust HotStart ReadyMix con colorante include due coloranti traccianti inerti che consentono il caricamento diretto su gel di agarosio.
  • La miscela KAPA2G Robust HotStart ReadyMix è ideale per la PCR con singolo protocollo, ovvero l′amplificazione di frammenti variabili con il 25-65% di GC, fino a 1 kb di dimensioni, utilizzando un unico protocollo di ciclizzazione e impostazione della reazione.
  • I prodotti di reazione presentano una coda 3′-dA e possono essere clonati per diventare vettori per TA cloning.
Qualità
Ogni lotto di DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart contiene <2% di proteine contaminanti (confermato con saggio Agilent Protein 230). I kit per PCR KAPA2G Robust HotStart ReadyMix sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità, sono esenti da attività contaminanti delle esonucleasi ed endonucleasi e soddisfano stringenti criteri per quanto riguarda i livelli di contaminazione del DNA.
Nota sulla preparazione
Assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato prima dell′uso. I reagenti si possono conservare a 4 °C per l′uso a breve termine (fino a 1 mese). Riportare a -20 °C per la conservazione a lungo termine. A condizione che tutti i componenti siano stati manipolati con cautela e non abbiano subito alcuna contaminazione, il kit non è soggetto a compromissione se lasciato (non intenzionalmente) a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni). Si sconsiglia la conservazione prolungata a temperatura ambiente e a 4 °C. Si ricorda che i reagenti conservati a temperature superiori a -20 °C sono più inclini alla degradazione in caso di contaminazione durante l′uso. Pertanto, la conservazione a tali temperature avviene a rischio e pericolo dell′utilizzatore.
Altre note
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 1U per 25 µL reaction
  • MgCl2 2mM at 1X
  • dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Disseminated Human Subarachnoid Coenurosis
Labuschagne, et al.
Tropical medicine and infectious disease, 7 (2022)
Supplementation with N-3 long-chain polyunsaturated fatty acids or olive oil in men and women with renal disease induces differential changes in the DNA methylation of FADS2 and ELOVL5 in peripheral blood mononuclear cells.
Hoile S P, et al.
PLoS ONE, 9(10), e109896-e109896 (2014)
TARGET-Seq: A Protocol for High-Sensitivity Single-Cell Mutational Analysis and Parallel RNA Sequencing
Meira AR, et al.
STAR protocols, 1 (2020)
ssAAVs containing cassettes encoding SaCas9 and guides targeting hepatitis B virus inactivate replication of the virus in cultured cells
Scott, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Massively parallel characterization of CYP2C9 variant enzyme activity and abundance
Amorosi, et al.
American Journal of Human Genetics, 108, 1735-1751 (2021)
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.