Documenti fondamentali
2GFMPXKB
Roche
Miscela KAPA2G Fast Multiplex
suitable for PCR, 2 ×
Sinonimo/i:
PCR, PCR multiplex, multiplex
Scegli un formato
1.25 ML
92,30 €
6.25 ML
383,00 €
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.25 ML
92,30 €
6.25 ML
383,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Durata
≤12 mo.
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5801)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5802)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
2 ×
tecniche
PCR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I kit per PCR KAPA2G Fast Multiplex contengono un enzima di seconda generazione (2G) ricavato da un processo di evoluzione mirata. La DNA polimerasi KAPA2G FAST HotStart® ha una formulazione hot start mediata da anticorpi messa a punto per offrire una maggiore processività e rapidità, con velocità di estensione significativamente più elevate rispetto alla Taq DNA polimerasi wild-type. Oltre alla velocità, KAPA2G Fast assicura resa e sensibilità maggiori rispetto agli altri enzimi, consentendo una PCR multiplex più uniforme.
I kit per PCR KAPA2G Fast HotStart sono stati concepiti per una PCR rapida, con tempi di reazione totali più brevi del 20-70% rispetto a quelli dei saggi PCR tradizionali eseguiti con Taq DNA polimerasi wild-type. Questo risultato può essere ottenuto senza sacrificare le prestazioni della reazione e non richiede termociclatori o consumabili per PCR speciali.
Applicazioni
La miscela KAPA2G Fast Multiplex è stata utilizzata per:
  • tipizzazione di organismi transgenici[1]
  • amplificazione di microsatelliti
  • tipizzazione e rilevamento di patogeni[2]
  • amplificazione di frammenti di DNA multipli per la genotipizzazione dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNP)
  • PCR semi quantitativa[3][4]
  • 3-plex PCR[5]
Azioni biochim/fisiol
I frammenti di DNA generati con la DNA polimerasi KAPA2G Fast hanno le stesse caratteristiche dei frammenti di DNA generati con Taq DNA polimerasi wild-type e possono essere utilizzati per il sequenziamento, la digestione con enzimi di restrizione e i clonaggi. Come la Taqwild-type, la KAPA2G Fast possiede le attività 5'→3′ polimerasica e 5'→3' esonucleasica ma non possiede alcuna attività 3'→5′ esonucleasica (proofreading). La fedeltà della KAPA2G Fast è simile a quella della Taqwild-type; ha un tasso di errore di circa 1 errore ogni 1,7 x 105 nucleotidi incorporati. I prodotti di PCR generati con KAPA2G Fast hanno una coda 3'-dA e possono quindi essere clonati in vettori di clonaggio TA.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore sensibilità, specificità e resa
  • Rappresentazione uniforme di tutti gli ampliconi
  • PCR multiplex efficace anche con bersagli difficili ricchi di GC
Maggiore velocità senza ripercussioni sulla performance
  • Riduzione del 60% del tempo di ciclaggio
  • Tempi di estensione di soli 15 secondi
Note rapide:
  • La miscela KAPA2G Fast Multiplex contiene la DNA polimerasi ingegnerizzata KAPA2G Fast HotStart per una PCR multiplex rapida ed efficiente.
  • La miscela KAPA2G Fast Multiplex contiene un tampone ottimizzato per la PCR multiplex, con 0,2 mM di ciascun dNTP e 3 mM di MgCl2 (alla concentrazione 1X).
  • Utilizzare 0,2 μM di ogni primer e 10-100 ng di templato di DNA per reazione.
  • Eseguire l′annealing a 60 °C per 30 secondi.
  • Eseguire l′estensione per 15 secondi, allungando la durata per ampliconi più lunghi e/o reazioni con forte multiplex.
Qualità
Ogni lotto di DNA polimerasi KAPA2G Fast HotStart contiene <2% di proteine contaminanti (confermato con saggio Agilent Protein 230). I kit per PCR KAPA2G Fast Multiplex sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità, sono esenti da attività contaminanti delle esonucleasi ed endonucleasi e soddisfano stringenti criteri per quanto riguarda i livelli di contaminazione del DNA.
Nota sulla preparazione
Assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato prima dell′uso. I reagenti possono essere conservati a 4 °C per l′uso a breve termine (fino a un mese). Riportare a -20 °C per la conservazione a lungo termine. A condizione che la miscela ReadyMix sia stata manipolata con cautela e non abbia subito alcuna contaminazione, il kit non è soggetto a compromissione se lasciato (non intenzionalmente) a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni). Si sconsiglia la conservazione prolungata a temperatura ambiente e a 4 °C. Si ricorda che i reagenti conservati a temperature superiori a -20 °C sono più inclini alla degradazione in caso di contaminazione durante l′uso. Pertanto, la conservazione a tali temperature avviene a rischio e pericolo dell′utilizzatore.
Altre note
Per soli scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 3 mM
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sungsik Kim et al.
Genome biology, 19(1), 158-158 (2018-10-10)
Spatial mapping of genomic data to tissue context in a high-throughput and high-resolution manner has been challenging due to technical limitations. Here, we describe PHLI-seq, a novel approach that enables high-throughput isolation and genome-wide sequence analysis of single cells or
Pellets of proof: First glimpse of the dietary composition of adult odonates as revealed by metabarcoding of feces.
Kaunisto K M, et al.
Ecology and Evolution, 7(20), 8588-8598 (2017)
Precise manipulation of bacterial chromosomes by conjugative assembly genome engineering.
Ma N J, et al.
Nature Protocols, 9(10), 2285-2285 (2014)
Kostas A Papavassiliou et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(9), 6215-6227 (2019-06-30)
Polycystic Kidney Disease (PKD), which is attributable to mutations in the PKD1 and PKD2 genes encoding polycystin-1 (PC1) and polycystin-2 (PC2) respectively, shares common cellular defects with cancer, such as uncontrolled cell proliferation, abnormal differentiation and increased apoptosis. Interestingly, PC1
Ilianna Zoi et al.
Breast cancer research : BCR, 21(1), 132-132 (2019-12-05)
ERBB-2 is overexpressed in about 20% of breast cancers (BCs), indicating poor prognosis. The receptor activator of nuclear factor-κB (RANK) pathway is implicated in ERBB-2 (+) BC. The purpose of this study was to elucidate the underlying molecular mechanism of
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Protocolli
Robust Taq DNA polymerase reagents and PCR kits for efficient extraction, purification, and amplification of routine and challenging DNA template sequences.