Vai a
P2240
Procainamide agarose gel
Sinonimo/i:
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
906,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
906,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
color
white
matrix
4% cross-linked agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
Amino
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
General description
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
Physical form
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6222A0169A0576
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
form
suspension
form
gel form
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
color
white
color
-
color
-
color
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)