11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.