Vai a
DNALIG-RO
Roche
Ligasi del DNA T4
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Sinonimo/i:
dna ligasi, t4
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
136,00 €
500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~3000 units/mg protein
Biological source:
Escherichia coli (NM 989)
Recombinant:
expressed in E. coli
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Escherichia coli (NM 989)
recombinant
expressed in E. coli
description
recombinant form of the enzyme from T4 phage
form
solution
specific activity
~3000 units/mg protein
packaging
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
4-22 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
optimum pH
7.2-7.8
storage temp.
−20°C
General description
La T4 DNA ligasi catalizza la formazione di legami fosfodiesterici fra estremità 3′-idrossil- e 5′-fosfato vicinali nel DNA a doppio filamento. Inoltre, ripara incisioni a singolo filamento nel DNA a doppio filamento.
Contenuto
T4 DNA ligasi fornita con tampone di ligazione a concentrazione 10X contente ATP.
Application
Ligazione di frammenti di DNA a terminali protrudenti coesivi e tronchi.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Inattivazione termica: L′enzima può essere inattivato per riscaldamento a 65 °C per 10 minuti.
Preparation Note
Attivatore: Mg2+ (10mM), DTT
Soluzione di lavoro: Per diluire l′enzima Roche raccomanda l′uso di un tampone contenente i componenti del tampone di stoccaggio: 20 mM Tris-HCl, 60 mM KCl, 1 mM EDTA, 5 mM ditio-eritritolo, 50% glicerolo (v/v), pH 7,5 (4 °C).
Analysis Note
Qualità
Testato per l′assenza di desossiribonucleasi ed esonucleasi contaminanti in riferimento alle attuali procedure di Controllo Qualità.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare a scopo diagnostico.
Un′unità di di ligasi DNA T4 è la quantità di attività enzimatica che converte 1 nmole di 32P da pirofosfato in un materiale da assorbire in Norit in 20 minuti a +37 °C. Una unità corrisponde a 0,2 U determinate secondo la prova di resistenza a esonucleasi III. Tampone di diluizione: 50 mM Tris-HCl, 10 mM ditio-eritrolo, albumina da siero bovino, 500 μg/mL, pH 7,6 (+25 °C).
Attività specifica: 1 x 103 U/mL; 5 x 103 U/mL
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GE27-0361-0170099-MD2886
Ligasi del DNA T4 solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Roche
DNALIG-RO
Ligasi del DNA T4
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
biological source
Escherichia coli (NM 989)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
~3000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
4,000 U/mL
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
solution
form
-
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
optimum pH
7.2-7.8
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)