Documenti fondamentali
11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
Sinonimo/i:
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
Scegli un formato
20 MG
428,00 €
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
428,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
90% (enzymatic)
Stato
powder
PM
636.7
Confezionamento
pkg of 20 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
0.25 mM
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
Applicazioni
Use Chromozym® t-PA (tissue plasminogen activator) (C24H32N8O7S x CH3COOH) as a substrate for the determination of t-PA, both in purified preparations and in cell culture supernatants. Moreover, it can be applied to evaluate the content of one-chain and two-chain t-PA.[1]
Qualità
Purity: >90% (enzymatic)
Contaminant: <0.5% free 4-nitraniline
Sequenza
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide-acetate
Nota sulla preparazione
Working concentration: Approximately 0.25 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
An aqueous solution of Chromozym t-PA (4mM) is stable for at least two weeks if stored at 2 to 8 °C.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Note legali
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lucia Cilenti et al.
The Journal of biological chemistry, 278(13), 11489-11494 (2003-01-17)
Omi/HtrA2 is a mammalian serine protease with high homology to bacterial HtrA chaperones. Omi/HtrA2 is localized in mitochondria and is released to the cytoplasm in response to apoptotic stimuli. Omi/HtrA2 induces cell death in a caspase-dependent manner by interacting with