Documenti fondamentali
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinonimo/i:
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
Scegli un formato
8 PKG
88,70 €
96 EA
739,00 €
88,70 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
88,70 €
96 EA
739,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
88,70 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Materiali
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
ZipTip®
Parametri
4-70  °C temperature
tecniche
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume del letto
0.6 μL
Spessore
12 μm
D.I. dei puntali
3.375 mm
Lungh. punta
31 mm
D.E. puntale
5.8 mm
Volume puntale
10 μL
Volume
1—10 mL
Dimensione pori
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacità
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.