Documenti fondamentali
EDSKIT001
Milli-Q
Kit per l'installazione di Application-Pak
For use with various lab water purification systems
Scegli un formato
1 EA
194,00 €
194,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
194,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
194,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 kit
Lunghezza
12.7 cm
Compatibilità
for use with EDS-Pak®
for use with LC-Pak®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit per l'installazione e il condizionamento delle cartucce include le seguenti parti riutilizzabili:
  • Raccordo in polietilene Gas F da ¼ - portagomma con O-ring
  • Raccordi in polietilene Gas F da ¼ – Gas F da ¼ per la connessione con filtri Millipak®
  • Una campana di protezione
Applicazioni
Da usare con cartucce LC-Pak® ed EDS-Pak®. Questo kit viene usato per l′installazione iniziale e la messa in funzione di Application Pak
Note legali
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany