Documenti fondamentali
YY3014234
Millipore
Support Screen for 142 mm filter holder, PTFE-coated
Accessories for filter holders for sample preparation.
Scegli un formato
1 EA
662,00 €
662,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
662,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
662,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Materiali
316 stainless steel
PTFE-coated
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The Stainless steel filter holders are designed to ultraclean or sterilize liquids or gases by pressure filtration. PTFE-faced support screens permit autoclaving with membranes in place.
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs
Applicazioni
Accessories for filter holders for sample preparation.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13