Documenti fondamentali
YY1412229
Millipore
1-1/2 in. TC to 1/4 in. NPTF
Scegli un formato
1 EA
133,00 €
133,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
133,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
133,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Materiali
stainless steel (Series 300)
Livello qualitativo
Diam. int.
3.8 cm (1.5 in.)