Documenti fondamentali
XX801GS25
Millipore
Tubo per pompa Easy-Load, DI 1/4", in silicone
Scegli un formato
1 EA
659,00 €
659,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
659,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
659,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
Diametro
2.5 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Il supporto Mini e il tubo per pompa Easy-Load, DI 1/4", in silicone, sono progettati per lo sviluppo di processo e per le produzioni farmaceutiche su piccola scala.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclave
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany