Documenti fondamentali
XX42P0L63
Millipore
Tiranti corti per supporto Pellicon in acciaio inossidabile
Scegli un formato
4 EA
950,00 €
950,00 €
Spedizione prevista il19 settembre 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
950,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
950,00 €
Spedizione prevista il19 settembre 2025Dettagli
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Lunghezza
15.9 cm (6.25 in.)
Categorie correlate
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany