XX42P0K80
Supporto assemblato in acciaio inossidabile per cassette Pellicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel assembly
Livello qualitativo
Confezionamento
1 ea of
Parametri
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Lungh. × alt. × largh.
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
Peso
24 kg (52 lb)
Categorie correlate
Descrizione generale
®
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany