Documenti fondamentali
XX1004700
Millipore
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47 mm
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiali
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
Altezza
22.9 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità imbuto
300 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Classic Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
REMOVE FROM SCOPE
Principio
Vacuum
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
UV sterilize or autoclave without filter in-place