VPPH102NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Sinonimo/i:
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Altezza
7.85 cm (3.09 in.)
Lungh. × Largh. × Alt.
7.9 cm (3.1 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Lunghezza
18.62 cm (7.33 in.)
Larghezza
9.22 cm (3.63 in.)
Superficie filtrante
0.07 m2
Area nominale della membrana
0.07 m2
Peso
0.63 kg (1.39 lb)
Impurezze
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccordi
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Categorie correlate
Descrizione generale
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2 offers a filtration area of 0.07 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Caratteristiche e vantaggi
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Altre note
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento