Documenti fondamentali
TQNXA4RP1
Millipore
Protocollo di riqualifica Steritest® Equinox Essential
A4 format
Scegli un formato
1 EA
369,00 €
369,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
369,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
369,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Compatibilità
for use with Steritest® Equinox pump.
Descrizione generale
Il protocollo di riqualifica Steritest® Equinox Essential è concepito come una guida pronta all′uso per condurre la riqualifica della pompa Steritest® Equinox. Il protocollo di riqualifica può essere applicato per ricertificare la regolarità delle prestazioni della pompa sia a fronte di variazioni inattese sia ad intervalli regolari.
Applicazioni
Il protocollo di riqualifica Steritest® Equinox Essential viene utilizzato per la riqualifica delle pompe Steritest® Equinox utilizzate nei test di sterilità dei prodotti farmaceutici.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany