Documenti fondamentali
SYMBA4VP1
Millipore
Protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio
A4 paper format
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Il prodotto SYMBA4VP1 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
Descrizione generale
Il protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio è progettato per facilitare il rispetto della conformità delle pompe Symbio da parte dei tecnici in modo da garantire prestazioni costanti. Questo prodotto è conforme alle GMP e include protocolli di test per il piano generale di convalida (VMP), la qualificazione dell′installazione (IQ), la qualificazione dell′operatività (OQ) e la qualificazione delle prestazioni (PQ). In aggiunta a quanto sopra, si forniscono anche tabelle di report pronte per la compilazione.
Applicazioni
Il protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio è un protocollo di convalida pronto per l′uso conforme alle GMP insieme a tabelle di report pronte per la compilazione.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany