Documenti fondamentali
SYCNA4VP1
Millipore
Protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio
For 3 Canister Pump
Scegli un formato
SYCNA4VP1
2.550,00 €
2.550,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SYCNA4VP1
2.550,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
2.550,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio Pumps (For 3 Canister Pumps)
Descrizione generale
Il protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio è progettato per facilitare il rispetto della conformità delle pompe Symbio da parte dei tecnici in modo da garantire prestazioni costanti. Questo prodotto è conforme alla GMP e include protocolli di test per il piano generale di convalida (VMP), la qualificazione dell′installazione (IQ), la qualificazione dell′operatività (OQ) e la qualificazione delle prestazioni (PQ). In aggiunta a quanto sopra, si forniscono anche tabelle di report pronte per la compilazione.
Applicazioni
Il protocollo di convalida delle pompe Steritest® Symbio è un protocollo di convalida pronto per l′uso conforme alla GMP insieme a tabelle di report pronte per la compilazione.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany