Documenti
SX1248
Supelco
Acido solforico
OmniTrace Ultra
Sinonimo/i:
aa
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-639-5
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 300
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Saggio
93-98%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≤100% in sulfuric acid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Solubilità
soluble (Water: Soluble (caution ! development of heat))
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤500 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤10 pg/g
Er: ≤10 pg/g
Eu: ≤10 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤10 pg/g
Ge: ≤100 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Hg: ≤100 pg/g
Ho: ≤10 pg/g
In: ≤10 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤10 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤50 pg/g
Nb: ≤10 pg/g
Nd: ≤10 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤10 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Se: ≤500 pg/g
Sm: ≤10 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤10 pg/g
Te: ≤50 pg/g
Th: ≤10 pg/g
Ti: ≤50 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤10 pg/g
U: ≤10 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤10 pg/g
Yb: ≤10 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido solforico 5&#160;M H2SO4 (10 N), Titripur&#174;
Supelco
1.60315
Acido solforico
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.