Documenti fondamentali
SX0723
Supelco
Fosfato di sodio
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-448-7
Saggio:
≥99.0%
Stato:
crystalline powder
Solubilità:
77 g/L
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤0.2% loss on drying
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
250 °C (decomposition)
Solubilità
77 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Assorbanza UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Risultati analitici
Assay99.0% minChloride (Cl)0.002% maxFormWhite crystalline powderHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying0.2% maxSulfate (SO4)0.005% maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.05AU maxpH of a 5% solution at 25°C8.7-9.3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Articoli
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.