SVHLA47FF3
Capsule OptiScale® con membrana Durapore® da 0,45 µm
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinonimo/i:
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 47
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
2.91 in.
Larghezza
2.75 in.
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type liquid
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Altre note
- Ritenzione degli organismi: batterica
- Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
- Dichiarazione sulla conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea