Vai a
MPGL02GF2
Millipak® 20 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Sinonimo/i:
Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 ea
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Unità filtrante sterile Millipak-20, 0,22 µm 3/4 in. TC/TC, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
100 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
shipped in
ambient
General description
Configurazione del dispositivo: Capsula Gamma Gold
Packaging
Blister
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
3 cicli di autoclave di 90 minuti @ 123 °C; non è sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri “non rilascianti fibre” definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Dopo un lavaggio con ≥200 mL di acqua, soddisfa i criteri del test per sostanze ossidabili USP.
Estraibili gravimetrici: utilizzando un dispositivo sterilizzato dopo un lavaggio da 200 mL e 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata.
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas Diminuta pari a 1 x 10⁷ CFU/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Other Notes
Istruzioni d′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microorganismi
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione sterica)
  • Applicazione: Bioprocessazione
  • Uso previsto: Riduzione o rimozione di microorganismi/carica batterica
  • Istruzioni d′uso: Consultare il manuale d′uso circa le istruzioni per l′umidificazione delle unità filtranti con membrana Durapore®
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in un luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire conformemente ai regolamenti federali, nazionali e locali applicabili.
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle pratiche di buona fabbricazione FDA.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MPGL02GH2MPVL02GH2MPVL02GH2
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
EMPROVE® Filter
product line
Millipak®
product line
Millipak® 20
product line
Millipak® 20
sterility
irradiated, sterile
sterility
sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
Still not finding the right product?
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto