Documenti fondamentali
STC41TTN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
Sinonimo/i:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
Scegli un formato
1 EA
154,00 €
154,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
154,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
154,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Materiali
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Lynx®
Parametri
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
Lungh. × largh.
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
Raccordi
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times
Note legali
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.