Documenti fondamentali
STC11FHA
Millipore
Lynx® ST
1/4" Lynx® ST Connector, 3/4" TC inlet and 1/4" hose barb outlet
Sinonimo/i:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
Scegli un formato
1 EA
98,00 €
10 EA
982,00 €
98,00 €
Spedizione prevista il18 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
98,00 €
10 EA
982,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
98,00 €
Spedizione prevista il18 luglio 2025Dettagli
Materiali
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Lynx®
Parametri
temperature (SIP : 4X at 145°C/293°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
2 L/min flow rate at 0.1 bar (1.5 psi)
4 L/min flow rate at 0.4 bar (6 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
6.89 bar max. pressure (100 psi) (operating pressure)
7 L/min flow rate at 1.3 bar (19 psi)
Lungh. × largh.
8.1 cm (3.2 in.) × 6.9 cm (2.7 in.)
Raccordi
3/4 in. Tri-Clover inlet
1/4 in. outlet hose barb
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Compatibile con raggi gamma fino a 45 kGy; sterilizzare a vapore per 30 minuti a 135 °C (al chiuso) per 2 volte.
Note legali
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.