ST1521
Anti-ULK1 Mouse mAb (2H8)
liquid, clone 2H8, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Unc-51-Like Kinase 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ULK1(8408)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human colon tissue