SPR0LSIA1
Blocco di purificazione SmartPak®
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak® DQ3 LT (Low Temperature)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
Produces ultrapure water directly from tap water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Si tratta di un blocco di purificazione completo, costituito da una doppia cartuccia, in grado di rimuovere dall′acqua di rete le impurezze in tracce. La prima cartuccia combina una matrice di pretrattamento e una membrana da osmosi inversa (RO). La seconda contiene resine a scambio ionico.
Questo blocco contiene l′esclusiva resina a scambio ionico a letto misto di grado ultrapuro Jetpore® per la produzione di acqua pura e ultrapura direttamente dall′acqua di rete.
Durante la manutenzione del sistema, periodicamente si rende necessaria la sostituzione del blocco SmartPak®.
Destinato ai sistemi per la purificazione dell′acqua Direct-Q® con alimentazione di acqua a bassa temperatura (<15 °C).
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Pretrattamento (carbone attivo e filtro di profondità).
- Cartuccia da osmosi inversa.
- Carbone attivo sintetico.
- Resine a scambio ionico vergini.
- Manutenzione senza problemi: semplicità d′installazione e di sostituzione.
- Certificato di qualità disponibile online.