Documenti fondamentali
SMXRA0200LGU2M
Millipore
Mobius®, Gold, Ultimus® Power MIX Bag Assembly
200L
Sinonimo/i:
Mobius, Gold, 200L Ultimus Power MIX Bag Assembly with probe ports for MU sensors, 2 Pack
Scegli un formato
SMXRA0200LGU2M
2.718,00 €
2.718,00 €
Spedizione prevista il17 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SMXRA0200LGU2M
2.718,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
2.718,00 €
Spedizione prevista il17 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
(Ultimus® Film)
C-Flex
polyethylene
polypropylene
silicone
Livello qualitativo
agenzia
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
Sterilità
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Nome Commerciale
Mobius®
Parametri
2—60 °C temp. range (35.6—140 °F)
Capacità
200 L
Impurezze
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Mobius® Power MIX Single-Use assembly is designed with Ultimus® Film that meets the needs of the most challenging single-use applications.
Caratteristiche e vantaggi
Ultimus® Film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance.
Confezionamento
Pack of 2 assemblies
Componenti
Bag: Ultimus® Film, HDPE, Polyolefin, Silicone, PP.
Tubing: TPE, Platinum-cured sillicone.
Luer: PP, PVDF.
TC: Nylon, Silicone, PP.
Probe port plug: PP.
AseptiQuik® connector: Polycarbonate, Silicone, PP.
Pinch clamp: Polyester.
TCL clamp: PVDF.
Note legali
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTIMUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Film selection is guided by process needs, compatibility of the process fluid with film, process volume and risk. This brief compares the properties of our films so you can make the best selection.