SVLP04700
Membrane filtranti Durapore,® 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PVDF con pori da 5,0 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
160 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
- Monitoraggio del particolato
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3