SLHVR04
Filtri da siringa Millex® in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
5.2 L/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Basso legame proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con pori da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50/conf.
SKU con suffisso NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa hanno un′uscita a tubo
SKU con suffisso NB (-------NB): 250 per conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000/conf.
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e soluzioni proteiche
Applicazioni
Confezionamento
Specifiche