Documenti fondamentali
SLHVBZ5
Millipore
Filtri da siringa Millex in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
Scegli un formato
200 PKG
827,00 €
1000 PKG
3.190,00 €
827,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 PKG
827,00 €
1000 PKG
3.190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
827,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Materiali
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume 200 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: HV/PB
Filtri da siringa Millex compatibili con sistemi automatizzati, non sterili:
- progettati per una filtrazione efficiente in applicazioni di dissoluzione e altre operazioni di preparazione del campione automatizzate
- il contenitore a cupola assicura un′affidabile erogazione dei filtri
- disponibili in varie tipologie di membrana e dimensioni dei pori, incluse unità con prefiltro per campioni ricchi di particolato.
- disponibili sia sfusi che in tubi di dispensazione per l′uso con sistemi a cambio automatico del filtro
- connettore Luer-Lok ottimizzato per un perfetto allineamento e inserimento
Disponibile in due tipi di confezione:
- SKU col suffisso NZ (-------NZ): confezione da 200 preassemblata in 8 tubi da 25 unità ciascuno.
- SKU con suffisso NK (-------NK): 1000 per confezione, forniti sfusi
Applicazioni:
- test di dissoluzione del farmaco
- preparazione del campione automatizzata
- chiarificazione di soluzioni contenenti un alto numero di particelle
Applicazioni
Millex-HV , grado di filtrazione 0,45 µm, con membrana Durapore® (PVDF) idrofila, diametro 25 mm, con prefiltro in fibra di vetro, alloggiamento a cupola.
Confezionamento
8 tubi, ciascuno contenente 25 unità
Specifiche
Solo per utilizzo in laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso neutro/uscita neutro
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany