A1960
Aggrecan from bovine articular cartilage
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Aggrecan Protein
Origine biologica
bovine articular cartilage
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Confezionamento
glass bottle of 1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
salt, essentially free
Colore
white
Solubilità
H2O: 2 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... AGC1(280985)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.