Vai a
SCWP09025
Filtri a membrana in MCE con pori da 8,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore™, pori da 8 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 filters
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
8.0 μm pore size, 84 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: SCWP
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Application
  • CQ dei serbatoi per lo stoccaggio di fluidi
  • Monitoraggio di fluidi
  • Monitoraggio dell′aria
  • Raccolta di particelle
  • Analisi di particelle
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCWP14250SCWP0190RSCWP01300
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
pore size
84 % porosity, 8.0 μm pore size
pore size
84 % porosity, 8.0 μm pore size
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
75 °C max. temp., 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
diam.
142 mm
diam.
-
diam.
13 mm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Codici di pericolo
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)