Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 filters | Spedizione prevista per OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 163,00 € |
Informazioni su questo articolo
163,00 €
Risparmia Fino a 15%
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- CQ di serbatoi di ritenzione di liquidi
- Monitoraggio di liquidi
- Monitoraggio dell′aria
- Raccolta di particelle
- Analisi di particelle
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 84 % porosity, 8.0 μm pore size | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity |
| parameter 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 65 L/min-cm2 air flow rate |
| diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. - | diam. 142 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in MCE con pori da 8,0 μm
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?