SCC452
OSUMMER.8 Mouse NRAS-Mutant Melanoma Cell Line
Scegli un formato
904,00 €
Spedizione prevista il15 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
904,00 €
Spedizione prevista il15 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Confezionamento
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell analysis: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR Panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, human, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and Non-human Primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
Cells are negative for mycoplasma contamination.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2