Documenti fondamentali
R03465
Sigma-Aldrich
Lactophenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Sinonimo/i:
Fungi Stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Colore
blue
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Applicazioni
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Eugenol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
E51791
Eugenol
Contenuto correlato
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Una panoramica sulle conoscenze e sulle applicazioni della batteriologia nella diagnostica clinica. Scoprite di più sull’utilizzo delle nostre colorazioni di routine e speciali per l'analisi microscopica.