Documenti fondamentali
PX1467
Supelco
Potassium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Potassium Fluoride, potassium fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FK
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-151-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 885 °C)
Saggio
≥99.0% (precipitation titration)
Stato
solid
Impurezze
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1505 °C/1013 hPa
Punto di fusione
846 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1