PLHK04310
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 100 kDa
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 100 kDa
Scegli un formato
248,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
248,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
44.5 mm
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi particolarmente elevati di campioni molto concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi
•Diametro dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Applicazioni
Linkage
WGK 1