Documenti fondamentali
PHWP14250
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.3 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
Scegli un formato
50 FILTERS
656,00 €
656,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 FILTERS
656,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.3 μm pore size
77 % porosity
Materiali:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche:
hydrophilic
Diam. filtro:
142 mm
Spessore:
150 μm
656,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
142 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2%
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.3 μm pore size
77 % porosity
Punto di bolla
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: PHWP
Applicazioni
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3