Documenti fondamentali
PD1504700
Millipore
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Sinonimo/i:
Piastre di Petri per filtrazione su membrana
Scegli un formato
100 UNITS
157,00 €
157,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 UNITS
157,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
157,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Petrislides
Confezionamento
pkg of (100 units)
tecniche
sterile filtration: suitable
input
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilità
Membrane filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
PetriSlides are clear devices suitable for the examination of microbial contamination. They are an alternative to standard size Petri dishes and are compatible with membrane filters. The PetriSlides hold the filters securely in place. Their transparent cover allows for microscopic examination. The rectangular base with rounded corners makes it easy to mount on the microscope stage.
Applicazioni
PetriSlides are used to analyze microbiological contaminations in the water and beverage samples. They are storage and examination containers for test filters.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Il kit per patch test Millipore® è un kit portatile per la raccolta e l’analisi di fluidi idraulici, sostanze chimiche in bulk, acqua di alimento delle caldaie e oli lubrificanti Il kit include materiali di consumo sufficienti per 100 test.