Vai a
PD2004705
Piastre di Petri
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
600 units
Spedizione prevista il31 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
254,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
Sterility:
sterile
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 600 units ((4x150))
254,00 €
Spedizione prevista il31 agosto 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
diam.
47 mm
color
clear
input
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water), microbiology
compatibility
(Membrane filtration)
shipped in
ambient
General description
Queste piastre di Petri (47 mm) sono unità in plastica monouso per la coltura dei microrganismi catturati mediante filtrazione su membrana. Le piastre hanno bordi con spigolo squadrato per facilitare l′apertura con una sola mano, sono facilmente impilabili e provviste di coperchi a tenuta per evitare la disidratazione dei terreni.
Application
Piastre di Petri destinate alla coltura dei microrganismi catturati su filtri da 47 mm mediante filtrazione su membrana. Usate per applicazioni di test nelle industrie casearia, della birra, del sidro, delle bibite non alcoliche, del vino e dell′acqua in bottiglia
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5731PD2004700P5606
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 20 mm , nominal size
P5606
Petri dishes, polystyrene
description
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
description
size 100 mm × 15 mm , nominal size
description
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
description
size 100 mm × 20 mm , nominal size
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
material
cellulose pad(s), polystyrene , clear device
material
circles , polystyrene
material
clear device, polystyrene
material
circles , polystyrene
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
47 mm
diam.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
input
-
input
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
input
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piastre di Petri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. i need to use the petri dish for something else. What i the depth of the dish?
    1 risposta
    1. Internal height of the plate is 7.5mm.