Documenti fondamentali
PBTK07610
Millipore
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 30 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PES, NMWCO 30 kDa
Scegli un formato
10 EA
454,00 €
454,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
454,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
454,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
76 mm
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • Le membrane per dischi da ultrafiltrazione in polietersolfone (PES) Biomax® sono ideali per la concentrazione, la purificazione e la desalificazione delle proteine.
  • Ottimizzate per concentrare o desalificare siero, plasma o terreni per coltura tissutale condizionati.
  • Disponibili con dimensione dei pori di vario formato, per venire incontro alle vostre esigenze applicative.
Applicazioni
NMWL 30 kDa, membrana Biomax in polietersolfone, 76 mm di diametro
Linkage
Sostituzioni: 13242
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1