Documenti fondamentali
P3C010C01
Millipore
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel 10 kDa, schermo C, 0,11 m2
Scegli un formato
1 EA
1.443,00 €
1.443,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.443,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
1.443,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 18 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
2.3 cm (0.90 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.11 m2
Area membrana
0.11 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Descrizione generale
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi, che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono pensate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e di proteine ricombinanti e non ricombinanti.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 P3C010C01 è caratterizzato da pori da 10 kDa NMWCO, da un′area di filtrazione di 0,11 m2 e da una membrana PLCGC. Le sue misure sono: 0,8 cm (alt.) x 5,6 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Mallory C Kiefer et al.
mSphere, 5(2) (2020-04-03)
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is a major diarrheal pathogen in children in low- to middle-income countries. Previous studies have identified heat-stable enterotoxin (ST)-producing ETEC as one of the major diarrhea-causing pathogens in children younger than five years. In this study