P3C005C00
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 88 cm2, NMWCO 5 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 5kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
0.8 cm (0.33 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
88 cm2
Area membrana
88 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimensione pori
5 kDa NMWCO
pH
2-13
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono pensate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e di proteine ricombinanti e non ricombinanti.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 P3C005C00 è caratterizzato da pori da 5 kDa NMWCO, da una superficie di filtrazione di 88 cm2 e da una membrana PLCCC. Le sue misure sono: 3,8 cm (alt.) x 17,8 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Caratteristiche e vantaggi
- Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
- Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
- Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
- Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
- Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
- Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
- Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Altre note
Risultati analitici
WGK 1